(1-Ethoxycarbonylethyliden)triphenylphosphoran 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (Carbethoxyethylidene)triphenylphosphorane, Ethyl 2-(triphenylphosphoranylidene)propanoate
OR10643-100G
APOSOR10643-100GEA 78.3 EUR
APOSOR10643-100G
(1-Ethoxycarbonylethyliden)triphenylphosphoran 95%
(1-Ethoxycarbonylethyliden)triphenylphosphoran
Formel: C₂₃H₂₃O₂P
Molecular Weight: 362,41 g/mol
Schmelzpunkt: 157…159 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009160
CAS-Nummer: 5717-37-3
EINECS: 227-215-4