[3-(Ethoxycarbonyl)prop-1-yl]tris(phenyl)phosphonium bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
[4-Ethoxy-4-oxo(but-1-yl)]tris(phenyl)phosphonium bromide, (4-Ethoxy-4-oxobutyl)triphenylphosphonium bromide
OR10652-25G
APOSOR10652-25GEA
72.5
EUR
APOSOR10652-25G
[3-(Ethoxycarbonyl)prop-1-yl]tris(phenyl)phosphonium bromide
[3-(Ethoxycarbonyl)prop-1-yl]tris(phenyl)phosphonium bromide
Formel:
C₂₄H₂₆O₂P·Br Molecular Weight: 457.34 g/mol Schmelzpunkt: 165…167 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00274610 CAS-Nummer: 50479-11-3 |