Diethyl 4-carboxyphenylphosphonate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10696-1G
APOSOR10696-1GEA 377 EUR
APOSOR10696-1G
Diethyl 4-carboxyphenylphosphonate
Diethyl 4-carboxyphenylphosphonate
Formel: C₁₁H₁₅O₅P
Schmelzpunkt: 105…107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01872486
CAS-Nummer: 1527-34-0