Diethyl (3-hydroxyphenyl)phosphonate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR10716-1G
OR10716-500MG
APOSOR10716-1GEA
693
EUR
APOSOR10716-1G
APOSOR10716-500MG
Diethyl (3-hydroxyphenyl)phosphonate 98%
Diethyl (3-hydroxyphenyl)phosphonate
Formel:
C₁₀H₁₅O₄P Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01112119 CAS-Nummer: 33733-32-3 |