Diethyl (4-carboxybut-1-yl)phosphonate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-(Diethoxyphosphoryl)pentanoic acid, 5-(Diethylphosphono)pentanoic acid
OR10733-1G
APOSOR10733-1GEA 209 EUR
APOSOR10733-1G
Diethyl (4-carboxybut-1-yl)phosphonate
Diethyl (4-carboxybut-1-yl)phosphonate
Formel: C₉H₁₉O₅P
Schmelzpunkt: 19…20 °C
Dichte: 1,1401 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00800260
CAS-Nummer: 55881-52-2