Phthalimidomethyl)-phosphonsäurediethylester 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Diethyl ((1,3-dioxoisoindolin-2-yl)methyl)phosphonate, (Phthalimidomethyl)phosphonic Acid Diethyl Ester
OR10735-5G
APOSOR10735-5GEA 43.5 EUR
APOSOR10735-5G
Phthalimidomethyl)-phosphonsäurediethylester 98+%
Diethyl (phthalimidomethyl)phosphonate
Formel: C₁₃H₁₆NO₅P
Schmelzpunkt: 60…64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134313
CAS-Nummer: 33512-26-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III