4-Brom-2,6-dimethylanisol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR1075-100G OR1075-25G
APOSOR1075-100GEA 0 EUR
APOSOR1075-100G APOSOR1075-25G
4-Brom-2,6-dimethylanisol
4-Brom-2,6-dimethylanisol
Formel: C₉H₁₁BrO
Siedepunkt: 117…120 °C/13mmHg
Dichte: 1,347 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143259
CAS-Nummer: 14804-38-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR