4-Chlor-o-kresol

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR1081-25G
APOSOR1081-25GEA 0 EUR
APOSOR1081-25G
4-Chlor-o-kresol
4-Chlor-o-kresol
Formel: C₇H₇ClO
Siedepunkt: 220…225 °C
Schmelzpunkt: 43…46 °C
Flammpunkt: 78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002321
CAS-Nummer: 1570-64-5
EINECS: 216-381-3
UN: 3437
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR