Ethoxydiphenylphosphine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Diphenylphosphinous Acid Ethyl Ester
OR10812-100G
APOSOR10812-100GEA 109 EUR
APOSOR10812-100G
Ethoxydiphenylphosphine 98%
Ethoxydiphenylphosphine
Formel: C₁₄H₁₅OP
Molecular Weight: 230,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009087
CAS-Nummer: 719-80-2