4-Chlor-2-iodanilin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR1082-100G OR1082-25G OR1082-10G
APOSOR1082-100GEA 81.2 EUR
APOSOR1082-100G APOSOR1082-25G APOSOR1082-10G
4-Chlor-2-iodanilin
4-Chlor-2-iodanilin
Formel: C₆H₅ClIN
Molecular Weight: 253.47 g/mol
Schmelzpunkt: 39…43 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01863737
CAS-Nummer: 63069-48-7
EINECS: 263-839-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR