1,3-Dichlor-5-nitrobenzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Dichloronitrobenzene, 1,3-Dichloro-5-nitrobenzene
OR1083-5G
APOSOR1083-5GEA
59.6
EUR
APOSOR1083-5G
1,3-Dichlor-5-nitrobenzol
1,3-Dichlor-5-nitrobenzol
Formel:
C₆H₃Cl₂NO₂ Molecular Weight: 192 g/mol Schmelzpunkt: 62…65 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007211 CAS-Nummer: 618-62-2 EINECS: 210-557-3 |