N-(Brommethyl)phthalimid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-(Brommethyl)-1,2-benzoldicarbonsäureimid, N-(Brommethyl)phthalsäureimid
OR10834-100G
APOSOR10834-100GEA 95.7 EUR
APOSOR10834-100G
N-(Brommethyl)phthalimid 98%
N-(Brommethyl)phthalimid
Formel: C₉H₆BrNO₂
Molecular Weight: 240.06 g/mol
Siedepunkt: 410
Schmelzpunkt: 144…150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005897
CAS-Nummer: 5332-26-3