2-Chlorethyl-ethylsulfid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR10841-5G
APOSOR10841-5GEA 109 EUR
APOSOR10841-5G
2-Chlorethyl-ethylsulfid 98%
2-Chlorethyl-ethylsulfid
Formel: C₄H₉ClS
Siedepunkt: 156…157 °C
Dichte: 1.07 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 52 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000979
CAS-Nummer: 693-07-2
EINECS: 211-742-1
UN: 2929
ADR: 6.1+3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR