2-Chlor-N-methoxy-N-methylacetamid

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Methyl 2-Chloro-N-methylacetohydroxamate

OR10843-1G
APOSOR10843-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10843-1G
2-Chlor-N-methoxy-N-methylacetamid
2-Chloro-N-methoxy-N-methylacetamide
Formel: C₄H₈ClNO₂
Molecular Weight: 137,56 g/mol
Schmelzpunkt: 37…42 °C
Flammpunkt: 104 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00134232
CAS-Nummer: 67442-07-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR