4-Methyl-m-anissäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Methoxy-4-methylbenzoesäure
OR1086-5G
APOSOR1086-5GEA
21.9
EUR
APOSOR1086-5G
4-Methyl-m-anissäure
4-Methyl-m-anissäure
Formel:
C₉H₁₀O₃ Molecular Weight: 166,18 g/mol Schmelzpunkt: 152…154 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002566 CAS-Nummer: 7151-68-0 EINECS: 230-486-1 |