3-[(Dimethylcarbamoyl)amino]benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(3,3-Dimethylureido)benzoic acid, 3-(3-Carboxyphenyl)-1,1-dimethylurea
OR10863-100MG
APOSOR10863-100MGEA
62.5
EUR
APOSOR10863-100MG
3-[(Dimethylcarbamoyl)amino]benzoic acid
3-[(Dimethylcarbamoyl)amino]benzoic acid
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O₃ Molecular Weight: 208,214 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03411196 CAS-Nummer: 896160-52-4 |