3,4-Epoxytetrahydrofuran

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3,6-Dioxabicyclo[3.1.0]hexane

OR10868-25G
APOSOR10868-25GEA 55.1 EUR
APOSOR10868-25G
3,4-Epoxytetrahydrofuran
3,4-Epoxytetrahydrofuran
Formel: C₄H₆O₂
Molecular Weight: 86.09 g/mol
Siedepunkt: 144 °C
Dichte: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00800639
CAS-Nummer: 285-69-8
EINECS: 206-006-1
UN: 1993
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR