3-Hydroxy-4-methyl-2(3H)-thiazolethione
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Mercapto-4-methylthiazole 3-Oxide
OR10884-1G
APOSOR10884-1GEA
168
EUR
APOSOR10884-1G
3-Hydroxy-4-methyl-2(3H)-thiazolethione
3-Hydroxy-4-methyl-2(3H)-thiazolethione
Formel:
C₄H₅NOS₂ Molecular Weight: 147,21 g/mol Schmelzpunkt: 92…94 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00077793 CAS-Nummer: 49762-08-5 |