2-Indancarboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3-Dihydro-1H-indene-2-carboxylic acid, Indan-2-carboxylic acid
OR10885-250MG
APOSOR10885-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR10885-250MG
2-Indancarboxylic acid 95+%
2-Indancarboxylic acid
Formel:
C₁₀H₁₀O₂ Molecular Weight: 162,19 g/mol Schmelzpunkt: 128…132 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085095 CAS-Nummer: 25177-85-9 |