{3-[(Methylsulphonyl)amino]phenyl}acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-[(3-Carboxymethyl)phenyl]methanesulphonamide
OR10893-500MG
OR10893-50MG
APOSOR10893-500MGEA
242
EUR
APOSOR10893-500MG
APOSOR10893-50MG
{3-[(Methylsulphonyl)amino]phenyl}acetic acid
{3-[(Methylsulphonyl)amino]phenyl}acetic acid
Formel:
C₉H₁₁NO₄S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03411194 CAS-Nummer: 407640-21-5 |