Salicylonitril

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Cyanophenol, Salicylsäurenitril, 2-Cyanphenol, o-Hydroxybenzonitril, o-Cyanphenol, 2-Hydroxybenzonitril

OR10908-25G OR10908-5G
APOSOR10908-25GEA 24.8 EUR
APOSOR10908-25G APOSOR10908-5G
Salicylonitril
Salicylonitril
Formel: C₇H₅NO
Siedepunkt: 148…149 °C/14mmHg
Schmelzpunkt: 92…95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002145
CAS-Nummer: 611-20-1
EINECS: 227-671-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR