5-Chlor-2-indolcarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid
OR10933-25G
APOSOR10933-25GEA 98.6 EUR
APOSOR10933-25G
5-Chlor-2-indolcarbonsäure
5-Chloroindole-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₆ClNO₂
Schmelzpunkt: 287 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005613
CAS-Nummer: 10517-21-2
EINECS: 234-050-1