Ethyl 1-benzofuran-2-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl benzofuran-2-carboxylate
OR10935-5G
APOSOR10935-5GEA
85.7
EUR
APOSOR10935-5G
Ethyl 1-benzofuran-2-carboxylate 97%
Ethyl-1-benzofuran-2-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₀O₃ Molecular Weight: 190.2 g/mol Schmelzpunkt: 29…34 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03094950 CAS-Nummer: 3199-61-9 |