Benzyl ethyl piperidine-1,3-dicarboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Benzyl 3-ethyl piperidine-1,3-dicarboxylate
OR10941-1G
APOSOR10941-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10941-1G
Benzyl ethyl piperidine-1,3-dicarboxylate 97%
Benzyl ethyl piperidine-1,3-dicarboxylate
Formel: C₁₆H₂₁NO₄
Molecular Weight: 291,342 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06657752
CAS-Nummer: 310454-53-6