2-Benzoylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Phenyl-2-pyridylketon
OR10948-25G
APOSOR10948-25GEA 21.9 EUR
APOSOR10948-25G
2-Benzoylpyridin
2-Benzoylpyridin
Formel: C₁₂H₉NO
Molecular Weight: 183,21 g/mol
Siedepunkt: 313…317 °C
Schmelzpunkt: 41…45 °C
Dichte: 1,156 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006300
CAS-Nummer: 91-02-1
EINECS: 202-034-3