(4-Aminophenyl)essigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Aminophenylacetic acid
OR10955-500G
APOSOR10955-500GEA 231 EUR
APOSOR10955-500G
(4-Aminophenyl)essigsäure
(4-Aminophenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄(NH₂))CH₂COOH
Molecular Weight: 151.16 g/mol
Siedepunkt: 322
Schmelzpunkt: 201 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007916
CAS-Nummer: 1197-55-3
Merck Index: 13,00462