N-Phenylrhodanin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Phenyl-2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one

OR10974-100MG
APOSOR10974-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR10974-100MG
N-Phenylrhodanin
N-Phenylrhodanin
Formel: C₉H₇NOS₂
Schmelzpunkt: 190…194 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00100196
CAS-Nummer: 1457-46-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR