N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propandiamin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR10977-25G OR10977-5G
APOSOR10977-25GEA 0 EUR
APOSOR10977-25G APOSOR10977-5G
N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propandiamin
N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propandiamin
Formel: C₇H₂₀N₄
Siedepunkt: 280 °C
Dichte: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008174
CAS-Nummer: 4741-99-5
UN: 2735
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR