3,5-Dimethyl-4-hydroxyphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Dimethyl-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester, 3,5-Dimethy-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
OR10985-1G
APOSOR10985-1GEA
31.9
EUR
APOSOR10985-1G
3,5-Dimethyl-4-hydroxyphenylboronsäurepinakolester
3,5-Dimethyl-4-hydroxyphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₂₁BO₃ Molecular Weight: 248,13 g/mol Schmelzpunkt: 100…109 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093724 CAS-Nummer: 269410-25-5 |