2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Ethoxycarbonylphenylboronic acid pinacol ester, 2-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, Ethyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, Ethyl 2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
OR10987-25G
OR10987-5G
APOSOR10987-25GEA
258
EUR
APOSOR10987-25G
APOSOR10987-5G
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester 95%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₅H₂₁BO₄ Schmelzpunkt: 59…62 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03453660 CAS-Nummer: 269409-99-6 |