4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronsäurepinakolester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
OR10992-250MG
APOSOR10992-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR10992-250MG
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronsäurepinakolester 98%
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₉BO₄ Molecular Weight: 250,099 g/mol Schmelzpunkt: 105…109 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093723 CAS-Nummer: 269410-22-2 |