4'-Methylbiphenyl-4-carbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR10996-1G
APOSOR10996-1GEA
21.9
EUR
APOSOR10996-1G
4'-Methylbiphenyl-4-carbonsäure 98%
4'-Methylbiphenyl-4-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₁₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00448778 CAS-Nummer: 720-73-0 |