Methyl-2-(p-tolyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR10997-25G
APOSOR10997-25GEA 171 EUR
APOSOR10997-25G
Methyl-2-(p-tolyl)benzoate
Methyl-2-(p-tolyl)benzoate
Formel: C₁₅H₁₄O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03453661
CAS-Nummer: 114772-34-8