3-Amino-5-nitrobenz[d]isothiazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR110001-1G
APOSOR110001-1GEA 87 EUR
APOSOR110001-1G
3-Amino-5-nitrobenz[d]isothiazole
3-Amino-5-nitrobenz[d]isothiazole
Formel: C₇H₅N₃O₂S
Molecular Weight: 195,20 g/mol
Schmelzpunkt: 250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00270828
CAS-Nummer: 84387-89-3