3-Ethyl-3-(3-hydroxyphenyl)-1-methylazepan-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110002-1G
APOSOR110002-1GEA 125 EUR
APOSOR110002-1G
3-Ethyl-3-(3-hydroxyphenyl)-1-methylazepan-2-one
3-Ethyl-3-(3-hydroxyphenyl)-1-methylazepan-2-one
Formel: C₁₅H₂₁NO₂
Schmelzpunkt: 172…176 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00276840
CAS-Nummer: 71556-74-6