3-(Piperidin-1-yl)pyridine-2-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2-Cyanopyridin-3-yl)piperidine, 3-(Piperidin-1-yl)picolinonitrile, 2-Cyano-3-(piperidin-1-yl)pyridine
OR110004-1G
APOSOR110004-1GEA
248
EUR
APOSOR110004-1G
3-(Piperidin-1-yl)pyridine-2-carbonitrile
3-(Piperidin-1-yl)pyridine-2-carbonitrile
Formel:
C₁₁H₁₃N₃ Molecular Weight: 187,241 g/mol Schmelzpunkt: 65…69 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08690241 CAS-Nummer: 780802-33-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |