[2-(Morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR110005-1G
APOSOR110005-1GEA
395
EUR
APOSOR110005-1G
[2-(Morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanol
[2-(Morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanol
Formel:
C₁₂H₁₇NO₂ Molecular Weight: 207,269 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03211251 CAS-Nummer: 91271-63-5 |