[3-(Pyridin-2-yloxy)phenyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110006-1G
APOSOR110006-1GEA
183
EUR
APOSOR110006-1G
[3-(Pyridin-2-yloxy)phenyl]methanol
[3-(Pyridin-2-yloxy)phenyl]methanol
Formel:
C₁₂H₁₁NO₂ Schmelzpunkt: 56…59 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09025855 CAS-Nummer: 869901-22-4 |