N-Methyl-N-[(2-piperidin-1-ylpyridin-4-yl)methyl]amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR110008-1G
APOSOR110008-1GEA
395
EUR
APOSOR110008-1G
N-Methyl-N-[(2-piperidin-1-ylpyridin-4-yl)methyl]amine
N-Methyl-N-[(2-piperidin-1-ylpyridin-4-yl)methyl]amine
Formel:
C₁₂H₁₉N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09025859 CAS-Nummer: 879896-58-9 |