{2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl}methanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR110009-1G
APOSOR110009-1GEA
232
EUR
APOSOR110009-1G
{2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl}methanol
{2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl}methanol
Formel:
C₁₁H₁₇NO₂ Molecular Weight: 195,258 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08690289 CAS-Nummer: 59115-26-3 UN: 2735 ADR: 8,III |