N-Methyl-N-[2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)benzyl]amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR110010-1G
APOSOR110010-1GEA
395
EUR
APOSOR110010-1G
N-Methyl-N-[2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)benzyl]amine
N-Methyl-N-[2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)benzyl]amine
Formel:
C₁₃H₁₉NO₂ Molecular Weight: 221,295 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09064962 CAS-Nummer: 906352-71-4 |