[4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)phenyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR110012-1G
APOSOR110012-1GEA
173
EUR
APOSOR110012-1G
[4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)phenyl]methanol
[4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)phenyl]methanol
Formel:
C₁₂H₁₇NO Molecular Weight: 191,269 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD08690298 CAS-Nummer: 91271-60-2 UN: 3267 ADR: 8,III |