3-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
OR110014-1G
APOSOR110014-1GEA
0
EUR
APOSOR110014-1G
3-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyd
3-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyd
Formel:
C₁₁H₁₀N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08059836 CAS-Nummer: 78425-11-3 |