[3-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR110015-1G
APOSOR110015-1GEA
248
EUR
APOSOR110015-1G
[3-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol
[3-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O Molecular Weight: 188,226 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08572163 CAS-Nummer: 78425-12-4 |