3-(Phenoxymethyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR110016-1G
APOSOR110016-1GEA 395 EUR
APOSOR110016-1G
3-(Phenoxymethyl)aniline
3-(Phenoxymethyl)aniline
Formel: C₁₃H₁₃NO
Schmelzpunkt: 42…44 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06804492
CAS-Nummer: 93189-16-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III