4-Nitro-5-piperazin-1-ylthiophene-2-sulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR110022-1G
APOSOR110022-1GEA
0
EUR
APOSOR110022-1G
4-Nitro-5-piperazin-1-ylthiophene-2-sulphonamide
4-Nitro-5-piperazin-1-ylthiophene-2-sulphonamide
Formel:
C₈H₁₂N₄O₄S₂ Molecular Weight: 292,335 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00728810 CAS-Nummer: 845266-27-5 |