(4-Methyl-1-piperidinyl)(3-piperidinyl)methanone hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Methyl-1-(piperidin-3-ylcarbonyl)piperidine hydrochloride
OR110023-1G
APOSOR110023-1GEA
0
EUR
APOSOR110023-1G
(4-Methyl-1-piperidinyl)(3-piperidinyl)methanone hydrochloride
(4-Methyl-1-piperidinyl)(3-piperidinyl)methanone hydrochloride
Formel:
C₁₂H₂₃ClN₂O Molecular Weight: 246,78 g/mol Schmelzpunkt: 177…179 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06164734 CAS-Nummer: 845885-84-9 |