(4-Methyl-1-piperidinyl)(4-piperidinyl)methanone hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Methyl-1-(piperidin-4-ylcarbonyl)piperidine hydrochloride
OR110024-1G
APOSOR110024-1GEA
0
EUR
APOSOR110024-1G
(4-Methyl-1-piperidinyl)(4-piperidinyl)methanone hydrochloride
(4-Methyl-1-piperidinyl)(4-piperidinyl)methanone hydrochloride
Formel:
C₁₂H₂₃ClN₂O Molecular Weight: 246,78 g/mol Schmelzpunkt: 279…281 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06407989 CAS-Nummer: 690632-27-0 |