4-Cyclohexylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110027-1G
APOSOR110027-1GEA
79.9
EUR
APOSOR110027-1G
4-Cyclohexylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide
4-Cyclohexylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide
Formel:
C₁₁H₂₂N₄·HI Molecular Weight: 338,232 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368564 CAS-Nummer: 849776-37-0 |