2,5-Dibromo-4-pyridinylboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2,5-Dibromopyridin-4-yl)boronic acid
OR110029-1G
APOSOR110029-1GEA
0
EUR
APOSOR110029-1G
2,5-Dibromo-4-pyridinylboronic acid
2,5-Dibromo-4-pyridinylboronic acid
Formel:
C₅H₄BBr₂NO₂ Molecular Weight: 280,71 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11109338 CAS-Nummer: 1031843-77-2 |